Bandelettes de classification chimique, Spilfyter®
Fournisseur: NPS
570001 570010 570050
121-0024EA 125 EUR InStock
121-0024 121-0039 121-0040
Bandelettes de classification chimique, Spilfyter®
Kits de tests environnementaux
Les bandelettes testent simultanément les risques acides/bases, oxydants, fluorures, produits pétroliers/ solvants organiques, iode/brome/chlore.
  • Identifient les liquides déversés et déterminent le traitement adéquat à effectuer en quelques secondes
  • Le graphique de classification chimique permet de déterminer la présence éventuelle de composés en fonction du changement de couleur de la bandelette
Identifient les liquides déversés et déterminent le traitement adéquat à effectuer en quelques secondes
Le graphique de classification chimique permet de déterminer la présence éventuelle de composés en fonction du changement de couleur de la bandelette
Information de livraison: Chaque pack de classification chimique comprend: 20 bandelettes de classification chimique, 1 graphique de classification chimique, 2 bobines de fil en polypropylène et 1 mallette en plastique. Chaque kit de classification chimique comprend: 6 bandelettes de classification chimique, 1 graphique de classification chimique, 1 bobine de fil en polypropylène. Les bandelettes et graphique sont disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité