Solution de décontamination, RNase AWAY®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 49.5 EUR InStock
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Solution de décontamination, RNase AWAY®
Produits nettoyants Décontaminants
Solution prête à l'emploi pour une élimination aisée et rapide de toutes les traces de Rnase sur les surfaces de travail, instruments, micropipettes, articles en verre et en plastique.
  • Nettoyage simple de différentes surfaces
  • Particulièrement adaptée aux matériaux non autoclavables
  • Remplace les processus laborieux tels que les traitements au DEPC
Solution prête à l'emploi pour l'élimination de toutes les traces d'ADN. Nettoyage des surfaces de travail, instruments, micropipettes, thermocycleurs, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité