Détergent pour sol, NovaClean™
Fournisseur: MICRONOVA
NC1-G NC1-5G
115-0289EA 158 EUR InStock
115-0289 115-2680
Détergent pour sol, NovaClean™
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Concentrated, all-purpose cleanroom detergent is designed for use between disinfectant applications and for residue removal. Free of mobile ions, this formula is effective on most surfaces, including conductive flooring and semi conductor applications.
  • All-purpose cleanroom detergent
  • Ideal for pharmaceutical and biotech applications
  • Use NC10-G amine-free formula for semi-conductor applications
  • Anti-static and safe on conductive flooring
  • Yields 60 to 128 gallons (227 to 485 L) of cleaning solution per 1 gallon container
  • Filtered to 0,1 µm; free of mobile ions
  • Low Ionic; low in sodium and potassium
  • Low non-volatile residue levels
  • Free-rinsing
The Micronova NovaClean™ Floor Cleaner is an all-purpose cleanroom detergent with a fine filtration and purity that is ideal for pharmaceutical and biotech industries. NovaClean™ AFX (NC10-G) is an amine-free formulation, particularly suited in semi-conductor applications.
Informations de commande: Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays européens. Veuillez vous informer auprès de votre contact Avantor local.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité