Boîtes de Petri, stériles
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 306 EUR InStock
516-8021 516-8029 516-8032
Boîtes de Petri, stériles
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Boîte en PS, tampon de cellulose. Idéales pour l'analyse microbiologique avec la technologie des membranes filtrantes. Les boîtes de Petri avec tampons absorbants peuvent s'utiliser avec des bouillons. Les utilisateurs peuvent également verser de la gélose dans des boîtes dépourvues de tampons absorbants. Acceptent les membranes filtrantes de 47 mm.
  • Irradiées aux rayons gamma. Aucun résidu d'oxyde d'éthylène risquant d'entraver la croissance microbienne
  • Faciles à utiliser, s'ouvrent facilement malgré la fermeture étanche
  • Prennent moins d'espace sur la paillasse ou dans l'incubateur avec une base d'empilage simple
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité