VWR®, Rouleau de plaque pour fixation des films adhésifs et des feuilles aux microplaques
Fournisseur: VWR
VWR®
391-1278EA 49.4 EUR InStock
391-1278
VWR®, Rouleau de plaque pour fixation des films adhésifs et des feuilles aux microplaques
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
Rouleau de caoutchouc souple recommandé pour assurer l'étanchéité et l'application homogène des films adhésifs aux microplaques.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité