L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Software for Julabo units
Fournisseur: JULABO GmbH
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 1050 EUR InStock
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Logiciels Logiciels de laboratoire
Cette gamme de logiciels permet la programmation, l'affichage et l'enregistrement de séquences température/temps avec des instruments de laboratoire. Possibilités de communication et de mise en réseau via RS232/RS485 et Profibus pour l'automatisation du laboratoire.
  • Fonctions Start / Stop et saisie de la valeur de consigne avec fonctions de zoom graphique
  • Indication de la capacité de chauffage et de refroidissement
  • Répétition cyclique des profils mémorisés
  • Affichage de 4 courbes maximum par diagramme
  • Fonction de rampe jusqu'à 100 segments
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Option PB-5 intégrée, Profibus DP HL, SL 1 JULA8900005
Câble USB Connecting Julabo instruments with an RS232 interface to a PC with USB port 1 461-3618
Logiciel EasyTemp professionnel controlling up to 24 Julabo units with RS232 interface 1 461-0063
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité