Plateforme pour bains Lauda
Fournisseur: LAUDA
LCZ0635 LCZ0645 LCZ0648
461-2909EA 439 EUR InStock
461-2909 461-2948 461-2951
Plateforme pour bains Lauda
Supports de statif
These platforms are made from stainless steel. For use with Lauda baths.
  • Height adjustable in eight steps
  • To be fixed on one side of the bath
  • Not for use with bath cover or gable cover
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité