Accessoires pour bains thermostatés, Optima™
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 119 EUR InStock
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accessoires pour bains thermostatés, Optima™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte
Optima présente une gamme d'accessoires en acier inoxydable à utiliser avec les bains thermostatés.
  • Plateaux qui offrent deux hauteurs d'immersion possibles, il suffit de les retourner
  • Portoirs solides pour tubes à essai disponibles en diverses configurations pour toutes les tailles de tubes
Informations de commande: les bains ST5 et P5 peuvent accueillir l'un des portoirs suivants: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 et 462-8256, les modèles ST12 ou P12 et plus grands peuvent accueillir au moins deux des portoirs suivants: 462-8257, 462-8258, 462-8133, 462-8134, 462-8261 ou 462-8262.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité