Precision PT100 reference sensors
Fournisseur: JULABO GmbH
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 752 EUR InStock
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Precision PT100 reference sensors
Électrodes Électrodes, autres
La sonde convient à une utilisation avec les bains d'étalonnage.
  • Electronique de mesure intégrée et connexion RS232
  • Plage de mesure: -30 à +300 °C
  • La précision des mesures est de ±0,05 °C sur toute la plage de mesure, sauf pour la plage de +0,01 à 100,00 °C, où elle est de ±0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité