Seed testing papers, Munktell
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.309.220400 3.353.085
512-6221EA 288 EUR InStock
512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Seed testing papers, Munktell
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité