L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Systèmes de coloration, DrainRack Junior
Fournisseur: Simport Scientific
M710-50W M710-50P M710-50Y M710-50B M710-50G
631-1918EA 52.7 EUR InStock
631-1918 631-1917 631-1919 631-1915 631-1916
Systèmes de coloration, DrainRack Junior
Boîtes de coloration
Solide, ce plateau utilisé comme égouttoir mural peut accueillir jusqu'à 100 lames de microscope dans 50 emplacements numérotés individuellement. Toutes les lames sont rangées à la verticale pour en faciliter l'insertion et le retrait.
  • Lecture des codes-barres sans avoir à retirer les lames de la boîte
  • Pour gagner de la place, l'utilisateur peut doubler le nombre de lames dans chaque emplacement en insérant simplement deux lames dans chaque emplacement
  • Non autoclavables
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Couleur Nbre de lames Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Système de coloration blanc 100 10 631-1918
Système de coloration fuchsia 100 10 631-1917
Système de coloration jaune 100 10 631-1919
Système de coloration bleu 100 10 631-1915
Système de coloration vert 100 10 631-1916
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité