Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 110 EUR InStock
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Buffers Tampons pH
Pour l'étalonnage de pH-mètres.
  • Sachets pratiques de 30 ml à usage unique pour éviter toute contamination
  • Solutions toujours fraîches et faciles à utiliser
  • Rattaché à un SRM de NIST et PTB
  • Température de référence à +25 °C
  • Précision à ±0,015 unités de pH
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité