Tampons, solutions concentrées, ConvoL NORMADOSE®
Fournisseur: Avantor
VWR® ConvoL NORMADOSE®
32084.608EA 0 EUR InStock
32084.608
Tampons, solutions concentrées, ConvoL NORMADOSE®
Tampons Tampons pH
  • Concentré de tampon pour la préparation d'un litre de solution tampon
  • Sans conservateurs
  • Précision : unités de pH de 0,05
Informations de commande: pour plus d'informations sur les données de santé et de sécurité et la plage complète de pH des tampons, consultez le catalogue des produits chimiques Avantor ou notre site web.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité