Jarre d'anaérobiose et Anaerocult®
Fournisseur: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 122 EUR InStock
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Jarre d'anaérobiose et Anaerocult®
Chambres anaérobies
Anaerocult® est un système fiable pour l'isolement et la culture en anaérobiose de micro-organismes. Il se compose de sachets filtrants en papier de différentes dimensions, contenant un mélange de réactifs fixant l'oxygène et produisant du CO₂. De l'eau est ajoutée afin de déclencher la réaction d'oxydation de fines particules de fer. La réaction a lieu sans catalyseur. L'incubation se déroule dans une jarre d'anaérobiose ou dans un sachet.
  • Pas de catalyseur pour respecter l'environnement, pas de température élevée à effet négatif sur le développement des micro-organismes
  • Pour la culture des micro-organismes anaérobies et micro-aérophiles
  • Pour créer un environnement anaérobie pour 12 boîtes de Petri maximum ou pour des sachets d'incubation contenant une à quatre boîtes de Petri
Anaerocult® A for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar.
Anaerocult® C system
The Anaerocult® C system is used specifically for the incubation of microaerophiles and capnophiles. The special formulation of the reagent mixture is designed so that the cultivation jar reaches gas concentrations of 8-10% vol. CO2 and 5-6% vol. O2. At an incubation temperature of 42°C, the temperature in the jar does not increase further because, unlike systems using a catalyst, the amount of energy released is low, so the microorganisms are not harmed by the heat.
Anaerocult® C is used to generate oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 L anaerobe jar for culturing Campylobacter species and other microorganisms with fastidious requirements (e.g. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Gas generator system for the incubation of one to four petri dishes in an anaerobic atmosphere.
Anaerocult® C mini
For microbiology gas generator system for incubation of one to two Petri dishes in a oxygen-depleted and CO₂-enriched atmosphere.
Anaerocult® P for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium for one petri dish.
Informations sur les accessoires: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité