Cassettes de traitement/d'enrobage pour biopsie, Slimsette® M510
Fournisseur: Simport Scientific
M510-9 M510-8 M510-10 M510-11 M510-12 M510-2 M510-3 M510-4 M510-5 M510-6 M510-7
720-1612EA 148 EUR InStock
720-1612 720-1611 720-1599 720-1600 720-1601 720-1605 720-1606 720-1607 720-1608 720-1609 720-1610
Cassettes de traitement/d'enrobage pour biopsie, Slimsette® M510
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Cassettes au design similaire à celui du modèle M509, avec un couvercle qui ne dépasse pas de la cassette. En polymère d'acétal.
  • Faible encombrement, ce qui permet de charger plus de cassettes dans les automates de marquage et systèmes de stockage
  • Cassettes en plastique à usage unique résistant très bien aux solutions histologiques
  • Ouvertures carrées pour un bon échange des fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° utilisable avec certains systèmes automatiques d'étiquetage
l×p×h: 41×28,5×6 mm
l×p×h: 41×28,5×6 mm
Conditionnement: Conditionnement: Chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité