Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Swingsette®, M515
Fournisseur: Simport Scientific
M515-10 M515-11 M515-12 M515-4 M515-5 M515-2 M515-3 M515-6 M515-7 M515-8 M515-9
720-1628EA 247 EUR InStock
720-1628 720-1629 720-1630 720-1636 720-1637 720-1634 720-1635 720-1638 720-1639 720-1640 720-1641
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Swingsette®, M515
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère acétal
  • Couvercle articulé intégré, avec languette large pour faciliter l'ouverture
  • Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d'étiquetage automatiques.
Conditionnement: Conditionnement: Chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité