Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Swingsette®, M516
Fournisseur: Simport Scientific
M516-10 M516-11 M516-12 M516-2 M516-3 M516-4 M516-5 M516-6 M516-7 M516-8 M516-9
720-1642EA 331 EUR InStock
720-1642 720-1643 720-1644 720-1648 720-1649 720-1650 720-1651 720-1652 720-1653 720-1654 720-1655
Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Swingsette®, M516
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal
  • Couvercle articulé intégré, avec languette large pour faciliter l'ouverture
  • Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
  • Les petites ouvertures carrées permettent un bon échange des fluides sans avoir à utiliser de tampons de mousse ou de sachets à biopsie
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d'étiquetage automatique
Conditionnement: Conditionnement : chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité