Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Unisette™, M505
Fournisseur: Simport Scientific
M505-2 M505-3 M505-4 M505-5 M505-6 M505-7 M505-8 M505-9 M505-10 M505-11 M505-12
720-1556EA 221 EUR InStock
720-1556 720-1557 720-1558 720-1559 720-1560 720-1561 720-1562 720-1563 720-1550 720-1551 720-1552
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Unisette™, M505
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère haute densité. Ces cassettes avec couvercle préservent l'intégrité des échantillons lorsqu'elles sont plongées dans du liquide.
  • Les fentes de flux continu augmentent l'échange de fluides et permettent une vidange efficace
  • Résistent aux solvants histologiques
  • Couvercle intégré
  • Surface d'écriture avant inclinée à 35°
  • Disponibles dans 11 couleurs non métalliques et non cytotoxiques et dans 3 couleurs fluorescentes
Conditionnement: Conditionnement: chaque paquet contient 3 boîtes de 500 cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité