Tiges de filtre, Sterifix®
Fournisseur: B. Braun
720-2516EA 75.3 EUR InStock
720-2516 720-2517
Tiges de filtre, Sterifix®
Perfusions
Flexible tube with integrated 5 µm particle filter.
  • Filtre à particules 5 µm intégré
  • Tuyau flexible
  • Sans latex
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité