Seringues à usage unique, en 2 parties, Solo Injekt®
Fournisseur: B. Braun
4606027V 4606051V 4606108V 4606205V 4606728V 4606701V 4606710V 4606736V
720-2518EA 10.6 EUR InStock
720-2518 720-2519 720-2520 720-2521 720-2524 720-2522 720-2523 720-2525
Seringues à usage unique, en 2 parties, Solo Injekt®
Seringues Seringues médicales
Seringues à usage unique pour utilisation manuelle, avec piston vert. Aspiration facile jusqu'au volume maximal. Cylindre en PP et piston en PE.
  • Cylindre très transparent
  • Graduations permanentes noires, pour une lisibilité optimale
  • Les graduations s'étendent au-delà du volume nominal
  • Volume résiduel minimal
  • Butée de sécurité du piston
Conditionnement: Dispenser box of 100 units, individually wrapped in blisters.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité