Canules à usage unique pour prise de sang, Sterican®
Fournisseur: B. Braun
4665465
720-2533EA 30.8 EUR InStock
720-2533
Canules à usage unique pour prise de sang, Sterican®
Aiguilles pour seringues
Canules à paroi mince en acier chrome-nickel inoxydable, avec surface extrêmement lisse et revêtement spécial en silicone.
  • Special long/short bevel facets for minimal puncture pain
  • Transparent Luer-Lock fitting made from PP
  • Colour code conform to ISO 6009, latex and PVC free
Specially designed for blood sampling applications.
Certifications: ISO 7864 and DIN 13097.
Conditionnement: In a dispenser box.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité