Seringues à dosage précis, Omnican®-F
Fournisseur: B. Braun
Omnican®-F
720-2560EA 61.3 EUR InStock
720-2560
Seringues à dosage précis, Omnican®-F
Seringues Seringues médicales
Seringues à dosage précis, PP/PS, 1 ml, idéales pour les tests tuberculiniques, les dosages d'héparine et les tests allergiques. Aspiration facile jusqu'au volume maximal. L'aiguille intégrée (diamètre de 0,30 mm, longueur de 12 mm, 30 G) garantit l'absence d'espace mort et de gaspillage du médicament. Sans PVC.
  • Échelle avec contraste optimal, marquage noir permanent, avec division de 0,01 ml
  • Joint de piston en caoutchouc synthétique - aspiration ou injection extrêmement lente, action régulière du piston à double anneau d'étanchéité
  • Butée haute de sécurité du piston
  • Capuchon de protection transparent pour aiguille
Conditionnement: Carton distributeur de 100 pièces
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité