L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aiguilles de ponction veineuse, Venofix®
Fournisseur: B. Braun
4056310N 4056370N 4056337N
BRAU4056310NEA 26.6 EUR InStock
BRAU4056310N BRAU4056370N BRAU4056337N
Aiguilles de ponction veineuse, Venofix®
Canules
Venofix est constitué d'une aiguille de ponction en acier chrome-nickel haute qualité avec biseau précis et revêtement micro-siliconé.
  • Sans latex ni PVC, embout Lock et obturateur
  • Ailettes avec anses pour la ponction et la fixation
Conçus pour les perfusions, injections ou transfusions de courtes durées.
Informations de commande: Inclut une aiguille de ponction, d'ailettes entrecroisées et d'un tuyau de 30 cm stable, flexible et transparent.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Jauge Couleur Matière Débit Stérile Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Venipuncture sets G 19 crème Acier 43 ml/min + 1,10×20 mm 50 BRAU4056310N
Venipuncture sets G 25 orange Acier 4 ml/min - 0,8×20 mm 50 BRAU4056370N
Venipuncture sets G 21 vert Acier 22 ml/min - 0,8×20 mm 50 BRAU4056337N
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité