Canules intraveineuses, Vasofix® Braunüle®
Fournisseur: B. Braun
4268210B 4268130B 4268091B 4268113B
720-2549EA 99.6 EUR InStock
720-2549 720-2548 720-2546 720-2547
Canules intraveineuses, Vasofix® Braunüle®
Cathéters
IV catheter material available in PU and FEP for low-pain and gentle insertion. Medication can be quickly administered without having to repuncture the area.
  • Quatre bandes radio-opaques entièrement intégrées
  • Bouchon de collecte de sang hydrophobe
  • Obturateur Lock amovible
  • Code couleur pour la taille
  • Sans latex ni PVC
Same product properties as the Vasofix® Safety (with FEP catheter) excluding the integrated, self-activating safety device, for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Certifications: Conformes à la norme ISO 10555-1/5. Mêmes propriétés que les Vasofix® Safety (avec cathéter en FEP), à l'exception du mécanisme de protection automatique intégré contre les piqûres d'aiguille et les risques d'infections liés.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité