VWR®, Feuilles d'aluminium pour PCR et stockage (plaques 96 puits)
Fournisseur: VWR Collection
391-1281EA 83.4 EUR InStock
391-1281 391-1282
VWR®, Feuilles d'aluminium pour PCR et stockage (plaques 96 puits)
Scellés Microplaque Sceaux
Feuilles d'aluminium d'une épaisseur de 75,7 µm, pour une utilisation avec des plaques 96 or 384 puits. Conçues pour les plaques PCR à bords rehaussés. Ces feuilles possèdent une languette de pose de largeur partielle. Uniquement disponibles en version non stérile.
  • Recommandées pour des températures de −80 °C à +120 °C
  • Certifiées exemptes de DNase, RNAse et d'acide nucléique
Dimension de chaque feuille LxP: 127×77,8 mm, avec languette de pose de 9,5 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité