Transilluminateurs UV/lumière blanche
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 2420 EUR InStock
732-4370 732-4371 732-4373
Transilluminateurs UV/lumière blanche
Transilluminateurs Transilluminateurs UV/lumière blanche
Ces transilluminateurs UV/lumière blanche comportent des platines UV et lumière blanche juxtaposées. La lumière blanche sert à visualiser les gels colorés au bleu de coomassie, les gels de protéines colorés à l'argent, les autoradiographies et les plaques de microtitration. La platine UV permet de visualiser les gels colorés au bromure d'éthidium.
  • Passage facile d'une source lumineuse à l'autre grâce au commutateur à bascule situé sur le devant de l'appareil
  • La platine UV utilise le filtre à longue durée de vie UVG™
  • Le couvercle transparent de protection contre les UV équipé de charnières est réglable en hauteur pour assurer un angle de visualisation approprié ou accéder à la surface du filtre
L×P×H: 486×337×143 mm (couvercle de protection contre les UV inclus dans la hauteur)
Poids: 9,6 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité