L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Fournisseur: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1400 EUR InStock
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les mélanges PerfeCTa® qPCR SuperMixes sont des cocktails de réaction prêts à l'emploi, doublement concentrés, qui contiennent tous les composants pour le qPCR, à l'exception des amorces, de la sonde et du modèle.
  • Large plage dynamique pour une plus grande fiabilité
  • Résultats supérieurs de démarrage à chaud par anticorps avec une spécificité supérieure permettant une quantification plus précise
SuperMixes contient des tampons et des stabilisants optimisés pour une efficacité, une reproductibilité et une sensibilité maximales de PCR, avec TaqMan® et compositions chimiques de sonde MGB TaqMan®. La spécificité supérieure des mélanges PerfeCTa® qPCR SuperMixes supprime la réactivité croisée entre des séquences homologues, améliorant la détection et la discrimination dans les applications SNP. Un des composants clés de ce mélange est l'ADN polymérase AccuStart™ Taq avec des anticorps monoclonaux qui se lient à la polymérase et la gardent inactive avant l'étape initiale de dénaturation de la PCR. Après activation thermique (2 minutes à 95 °C), les anticorps se dénaturent de manière irréversible et libèrent l'ADN polymérase Taq entièrement active et non modifiée. Cela assure une extension spécifique et efficace de l'amorce avec la commodité de l'ensemble de réactions à température ambiante. Les mélanges Perfecta® qPCR SuperMixes sont formulés avec et sans coloration de référence de manière à offrir une compatibilité sans erreur avec des instruments de qPCR spécifiques en temps réel.
Des kits d'échantillons sont disponibles. Renseignez-vous.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité