L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
WHEATON® Premium Rubber Stoppers
Fournisseur: DWK Life Sciences
W224100-406 W224100-421 W224100-408 W224100-400 W224100-420 W224100-405 W224100-402
548-2586EA 667 EUR InStock
548-2586 WHEAW224100-421 WHEAW224100-408 548-2585 WHEAW224100-420 548-2631 WHEAW224100-402
WHEATON® Premium Rubber Stoppers
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Ultra-pure rubber stoppers made from a bromobutyl rubber compound containing the highest level of chemical purity. These stoppers demonstrate very low levels of moisture absorption and extractables.
  • Compatible with Water For Injection (WFI) applications
  • Free from natural rubber or natural rubber latex
They are ideal for use in most lyophilisation applications. Complete coat rubber stoppers are completely coated with a fluorinated polymer that has barrier properties similar to PTFE.
The fluorinated polymer coating is all that comes in contact withMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité