Control valves, BOLA
Fournisseur: Bohlender
E672-54 E672-56
BOHLE672-54EA 627 EUR InStock
BOHLE672-54 BOHLE672-56
Control valves, BOLA
Vannes Vannes de régulation d'air
Body made of PTFE with 2 connections and nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
  • Volume flow can be regulated manually
  • Suitable for panel mounting
  • Easy disassembly for cleaning
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité