Manifold blocks, miniature, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F712-12 F712-10
BOHLF712-12EA 344 EUR InStock
BOHLF712-12 BOHLF712-10
Manifold blocks, miniature, BOLA
Collecteurs
Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
  • Universal chemical resistance
  • Available with four stopcocks
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité