Antimousse silicone 15% (dry compound) utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Fournisseur: VWR Chemicals
84537.290EA 98.4 EUR InStock
84537.290 84537.230
Antimousse silicone 15% (dry compound) utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Antimousse silicone
Viscosity (for information only): 600 to 1.500 mPA.s
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dry matter content
Density (25/4) 0,950 - 1,100
pH (20 °C) 4.5 - 8.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité