Spatules à vibrations, Quaver®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H367140000 H367150000
231-2564EA 142 EUR InStock
231-2564 231-2418
Spatules à vibrations, Quaver®
Spatules
Revêtement en acier inoxydable ou en acier inoxydable avec revêtement en FEP. Ces spatules sont idéales pour ajouter de manière précise des matériaux précieux. La rotation de la molette crantée fait vibrer la pointe courbée de la spatule, ce qui permet de contrôler le transfert de la spatule à l'assiette de pesée.
  • Réduit les pertes liées au transfert
  • Non motorisée
  • Disponible avec une lame en acier inoxydable simple ou avec revêtement en Téflon® FEP Fluo-Kem ® marron
  • Le revêtement est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité