Spatules à vibration, micro-lame, Quaverette®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H367180000 H367190000
231-2417EA 155 EUR InStock
231-2417 BELAH367190000
Spatules à vibration, micro-lame, Quaverette®
Spatules
Revêtement en acier inoxydable ou en acier inoxydable avec Téflon® FEP. La micro-lame en V étroite peut être facilement manipulée à l'intérieur des petits conteneurs à col et angles serrés. La rotation de la molette crantée fait vibrer la pointe courbée de la spatule, ce qui permet de contrôler le transfert de la spatule à l'assiette de pesée.
  • Réduit les pertes liées au transfert
  • Permet d'ajouter des métaux précieux de manière précise en cas de besoin
Certifications: Le revêtement est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité