Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
SCIENCEWARE®
BELAF196120000EA 60.3 EUR InStock
BELAF196120000 BELAF196130000 BELAF196150000 BELAF196140000 BELAF196160000 BELAF196180000
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
Y-shaped connectors for tubing, made of chemical-resistant polypropylene, for use with a wide range of liquids or gases.
  • Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité