Stopcocks with leak-proof plug, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F308910000 F308900000 F308940000 F308950000
229-7436EA 86.6 EUR InStock
229-7436 229-7435 229-7437 229-7438
Stopcocks with leak-proof plug, SP Bel-Art
Robinets d'arrêt
Stopcocks with a removable, leak-proof plug made of chemical-resistant, non-stick PTFE.
  • Instant cut-off control
  • Pressure rating is 240 KPa (35 psi)
  • Very good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité