L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Radiation storage boxes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F249600000 F249600001 F249600002 F249600003
BELAF249600000EA 2180 EUR InStock
BELAF249600000 BELAF249600001 BELAF249600002 BELAF249600003
Radiation storage boxes, SP Bel-Art
Boîtes Boîtes anti-radiations bêta/gamma
Storage boxes, lead lined polyethylene, suitable for storing vials of isotopes, contaminated instruments and tools, radioactive samples, solutions, or waste.
  • Safeguard personnel from exposure to radiation or lead
  • Handle opening is 89×29 mm
It has 0,76 mm thick lead shield encased in 6,4 mm thick high-density polyethylene which helps contain radiation without lead exposure. Each box has a cover of the same lead/polyethylene construction with a 32 mm external overlap designed to prevent radiation escape.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité