VWR®, Jeux de poids d'étalonnage, classe F1
Fournisseur: VWR Collection
611-8603EA 957 EUR InStock
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, Jeux de poids d'étalonnage, classe F1
Poids Poids d'étalonnage
Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli; ces poids sont adaptés aux balances électroniques de précision et de moyenne résolution. Cavités d'ajustement pour les poids supérieurs à 20 grammes.
  • Les poids en fil jusqu'à 500 mg sont en alliage de cobalt
  • Numéro d'identification, garantissant la traçabilité pour les poids à partir d'1 g
  • Gravure au laser, pour une meilleure lisibilité des repères
  • Avec ou sans certificat COFRAC
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifications: Conformité aux recommandations OILM R111.
Informations de commande: Tous les jeux de poids sont disponibles avec ou sans certificat COFRAC; veuillez vous rendre sur notre site web ou contacter votre agence Avantor locale. Les poids sont également disponibles individuellement: il vous suffit de taper «Poids d'étalonnage, classe F1».
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité