Screw caps with aperture
Fournisseur: Bohlender
H995-45 H983-01 H984-02 H983-02 H983-03 H995-18 H983-04 H984-05 H984-04 H984-03 H983-05 H995-32 H984-01 H995-14
BOHLH995-45EA 24.3 EUR InStock
BOHLH995-45 BOHLH983-01 BOHLH984-02 BOHLH983-02 BOHLH983-03 BOHLH995-18 BOHLH983-04 BOHLH984-05 BOHLH984-04 BOHLH984-03 BOHLH983-05 BOHLH995-32 BOHLH984-01 BOHLH995-14
Screw caps with aperture
Capuchons Bouchons pour flacons
PTFE/Glass fibre, PBTP or PPS.
  • Suitable gasket rings and septums are available separately
Screw cap with handy knurl, suitable for GL threads, with aperture. Joining piece between tubes with flange and tubes with GL thread.
PTFE/Glass fibre
Temperature resistance: −200 to +250 °C
Universal chemical resistance
PBPT
Temperature resistance: from −45 to +140 °C
Good chemical resistance
PPS
Temperature resistance: from −20 to +250 °C
Universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité