Dispenser, Measure-Matic™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
Scienceware® Measure-Matic™
BELAF116540000EA 60.1 EUR InStock
BELAF116540000
Dispenser, Measure-Matic™, SP Bel-Art
Distributeurs pour flacons
Bottles, LDPE, translucent, for quick dispensing, with polypropylene measuring cup. Measuring cup slides onto a polypropylene delivery tube. The height of the tube determines the volume of liquid dispensed into the measuring cup when the bottle is squeezed.
  • Repetitive dispensing of the same volume of liquid
  • When the bottle pressure is released excess flluid returns into the bottle for spill free pouring
  • Good chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité