Combinaisons résistant aux produits chimiques, 4545
Fournisseur: 3M
45452XL 45453XL 45454XL 4545L 4545M 4545XL 4545S
MMMA45452XLEA 309 EUR InStock
MMMA45452XL MMMA45453XL MMMA45454XL MMMA4545L MMMA4545M MMMA4545XL MMMA4545S
Combinaisons résistant aux produits chimiques, 4545
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons jetables sont faites d'un matériau microporeux laminé composé de polyéthylène et de polyester. Les vêtements offrent une excellente barrière contre les poussières dangereuses (type 5) et certaines projections liquides légères (type 6). Certifié pour protéger également contre les particules radioactives et les agents biologiques et réduire l'accumulation de charge statique.
  • Matière douce et bien drapée
  • Taille et chevilles élastiquées pour la liberté de mouvement et poignets en tricot pour plus de confort
  • Conception de capuche à trois panneaux pour un meilleur ajustement et une meilleure compatibilité avec d'autres EPI
  • Zip bidirectionnel et rabat anti-tempête refermable pour une meilleure protection
  • Propriétés peu pelucheuses
  • Gousset renforcé
Les applications typiques peuvent inclure la pulvérisation de peinture, le traitement industriel et chimique, l'inspection de l'amiante, le nettoyage des bâtiments, la pose d'isolants, la manipulation des pesticides, le revêtement en poudre et la fabrication pharmaceutique. Tout en étant très peu pelucheux, il convient à un large éventail d'applications, y compris dans de nombreuses salles blanches.
Couleur: Blanc
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité