Autoclaving wraps, Super Polyfoil™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F132000066
293-2121EA 99.6 EUR InStock
293-2121
Autoclaving wraps, Super Polyfoil™, SP Bel-Art
Lingettes de stérilisation
Polyester backed foil provides a chemically inert barrier to cover vessels for autoclaving, incubating or storage.
  • Thermoplastic layer is laminated
  • Folds easily and flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
Certifications: Complies with FDA for food contact applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité