Blouses de laboratoire, PE laminé, 4440
Fournisseur: 3M
4440XL 4440S 4440M 4440L 44404XL 44403XL 44402XL
113-7866EA 483 EUR InStock
113-7866 113-6252 113-6251 113-6250 113-6249 113-6248 113-6247
Blouses de laboratoire, PE laminé, 4440
Vêtements à usage unique
Ces blouses jetables en stratifié microporeux offrent une protection contre les poussières non dangereuses et les éclaboussures légères de liquide non dangereux.
  • Poignets tricotés pour un meilleur ajustement et plus de confort
  • Fermeture à glissière pour plus de commodité
  • Faible peluchage, traitement antistatique des deux côtés
  • Matériau léger et microporeux pour réduire l'accumulation de chaleur
Les applications types incluent l'entretien général, la fabrication de composants électroniques, la production agroalimentaire, la restauration, le secteur de la beauté et les laboratoires.
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité