Bains-marie, en acier inoxydable pour réfrigération
Fournisseur: HUBER
2009.0032.00 2010.0026.00 2011.0022.00 2012.0026.00
HUBE2009.0032.00EA 3450 EUR InStock
HUBE2009.0032.00 HUBE2010.0026.00 HUBE2011.0022.00 HUBE2012.0026.00
Bains-marie, en acier inoxydable pour réfrigération
Bains Bains-marie
The Cooling Bath are water baths with air-cooled refrigerating unit and use natural refrigerants. Housing and tank of stainless steel. The refrigerating unit works continuously.
In combination with an immersion circulator these refrigerated bath systems offers active cooling, in continuous operation over the complete working range.
Attention: Cooling capacity at +20; 0; −10; −20; −30 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité