Affinity chromatography media, Protein A Sepharose™ CL-4B
Fournisseur: Cytiva
17-0780-01 17-0963-03 17-0963-02
17-0780-01EA 648 EUR InStock
17-0780-01 17-0963-03 17-0963-02
Affinity chromatography media, Protein A Sepharose™ CL-4B
Protéines purification Protein Purification Resins
La Protein A Sepharose™ CL-4B est destinée à la purification et au fractionnement de l'immunoglobine et adaptée aux procédures d'immunoprécipitation.
  • Forte liaison à la région Fc des IgG
  • Idéale pour la purification d'anticorps polyclonaux
  • Haute capacité: 20 mg d'IgG humaine/ml
The binding of protein A has been well documented for IgG from a variety of mammalian species and for some IgM and IgA as well. Protein A Sepharose CL-4B has been used as a powerful tool to isolate and purify classes, subclasses and fragments of immunoglobulins from biological fluids and from cell culture media. Since only the Fc region is involved in binding, the Fab region is available for binding antigen.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité