Colonnes GSTrap™ HP
Fournisseur: Cytiva
17-5281-01 17-5282-01 17-5282-02
17-5281-01EA 401 EUR InStock
17-5281-01 17-5282-01 17-5282-02
Colonnes GSTrap™ HP
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes GSTrap™ HP sont pré-remplies de résine Glutathione Sepharose High Performance et permettent des purifications haute résolution en une seule étape des protéines marquées par la glutathion S-Transférase (GST).
  • Purification à haute résolution des protéines marquées GST
  • Conditions d'élution douces préservant l'antigénicité et la fonction des protéines
  • Purification rapide en une seule étape
  • Facile à utiliser avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie
Les colonnes GSTrap™ HP 1 ml et 5 ml sont pré-remplies de résine Glutathione Sepharose High Performance, qui permet des purifications à haute résolution, et donc un échantillon plus concentré. Les protéines marquées GST sont purifiées à partir de lysats bactériens prétraités par chromatographie d'affinité utilisant du glutathion immobilisé, tel que Glutathione Sepharose High Performance. Les protéines marquées GST sont liées à la résine d'affinité et les impuretés sont éliminées par lavage avec un tampon de liaison
Les protéines marquées GST sont éluées dans des conditions douces et non dénaturantes à l'aide de glutathion réduit. Le processus de purification préserve l'antigénicité et la fonction des protéines. Si on le souhaite, le clivage de la protéine de GST peut être réalisé à l'aide d'une protéase spécifique de site dont la séquence de reconnaissance est située immédiatement en amont du site de clonage multiple sur les plasmides pGEX. Les protéines marquées GST peuvent être détectées à l'aide de méthodes colorimétriques ou immunologiques.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité