Affinity chromatography columns, HiTrap™ Chelating HP
Fournisseur: Cytiva
17-0408-01 17-0409-01 17-0409-03
17-0408-01EA 241 EUR InStock
17-0408-01 17-0409-01 17-0409-03
Affinity chromatography columns, HiTrap™ Chelating HP
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiTrap™ Chelating HP sont utilisées pour des chromatographies d'affinités. Elles sont préparées avec du Chelating Sepharose™ High Performance pour la purification des protéines taguées histidine en utilisant différentes sortes d'ions métalliques.
  • For optimising purification of histidine-tagged proteins using different kinds of metal ions
  • Conveniently charge with your metal of choice
  • Iminidoacetic acid coupled to Sepharose™ High Performance
  • Purifying proteins with exposed histidine groups via metal ion complex formation
  • Simple manual operation with a syringe, pump or chromatography system such as ÄKTA design or FPLC system
HiTrap™ Chelating HP is a prepacked ready to use column for preparative affinity chromatography. The special design of the column, together with the matrix, provide fast, simple and easy separations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité