Colonnes HiTrap™ NHS-activated HP
Fournisseur: Cytiva
17-0716-01 17-0717-01
17-0716-01EA 266 EUR InStock
17-0716-01 17-0717-01
Colonnes HiTrap™ NHS-activated HP
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes de chromatographie pré-conditionnées HP activées par NHS HiTrap vous permettent de concevoir une colonne d'affinité adaptée à vos besoins de purification.
  • Couplage facile de tout ligand contenant des groupes amine primaire
  • Emballé avec de la résine haute performance NHS-Activated Sepharose
  • Des colonnes pré-emballées pratiques peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe ou un système chromatographique, comme les systèmes ÄKTA
Cette résine activée par NHS peut être utilisée avec n'importe quel ligand contenant une amine primaire. La résine réagit avec les groupes amine primaire pour former des liaisons amides stables qui immobilisent de manière covalente les anticorps ou d'autres protéines pour la purification par affinité. La résine permet un couplage simple, réalisé à un pH proche de la neutralité.
La résine Sepharose High Performance (HP) activée par NHS dans ces colonnes est livrée dans 100 % d'isopropanol pour protéger les groupes actifs. Elle contient environ 10 μmol de groupes NHS/mL de résine.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité