Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4B
Fournisseur: Cytiva
17-0756-01 17-0756-04 17-0756-05
17-0756-01EA 324 EUR InStock
17-0756-01 17-0756-04 17-0756-05
Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4B
Protéines purification Protein Purification Resins
Purification rapide et simple des protéines taguées provenant de lysats bactériens, de protéines glutathione dépendantes ou de Gluthatione S transférase.
  • Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity and functionality
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité