VWR® Thermotech™, Béchers, forme basse, pour plaque chauffante
Fournisseur: VWR Collection
213-0272EA 89.9 EUR InStock
213-0272 213-0273 213-0271
VWR® Thermotech™, Béchers, forme basse, pour plaque chauffante
Béchers
En PTFE, blanc avec base carbone PTFE noire.
  • Surface intérieure en PTFE pur totalement inerte
  • Chauffable à 270 °C sans déformation
  • Transfert de chaleur amélioré
Doté de la combinaison unique d’un corps en PTFE pur associé à une base carbone PTFE stabilisée spécialement formulée comme moulage unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité