Bottles, wide neck, with screw cap
Fournisseur: BURKLE
0301-0250 0301-0100 0301-0500 0301-1000
BURK0301-0250EA 3.4 EUR InStock
BURK0301-0250 BURK0301-0100 BURK0301-0500 BURK0301-1000
Bottles, wide neck, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Embossed contents scale
  • Absolutely leakproof
  • Suitable for use with foodstuffs
Bottle for universal use. The medium-sized bottle opening ensures good filling and safe pouring.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité